L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Phe-OBzl.HCl, H-Phe-OBzl·HCl
H28407.14
H28407.06
H28407.14EA
260
EUR
H28407.14
H28407.06
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 2462-32-0
Molecular Formula: C16H17NO2.HCl
Formula Weight: 291.77
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 197-200°
MDL No.: MFCD00043249
Formula:
C₁₆H₁₇NO₂ Pto. de fusión: 197…200 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043249 Núm. CAS: 2462-32-0 EINECS: 219-558-3 |