4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H28414.09
H28414.03
H28414.09EA
87.1
EUR
H28414.09
H28414.03
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51304-58-6
Molecular Formula: C12H14N2.HCl
Formula Weight: 222.71
Melting Point: 210-214°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012775
Formula:
C₁₂H₁₅ClN₂ Pto. de fusión: 210…214 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012775 Núm. CAS: 51304-58-6 EINECS: 257-124-5 ADR: 6.1,III |