2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28703.06
H28703.03
H28703.06EA
510
EUR
H28703.06
H28703.03
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Purity: 95%
CAS No.: 95010-17-6
Molecular Formula: C6H9B3O3
Formula Weight: 161.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 44-52°
MDL No.: MFCD03839940
Formula:
C₁₁H₁₄B₃NO₃ Pto. de fusión: 44…52 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03839440 Núm. CAS: 95010-17-6 |