5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28782.ME
H28782.MC
H28782.MEEA
360
EUR
H28782.ME
H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 100846-24-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD03095341
Formula:
C₉H₆F₃N MW: 185.15 g/mol Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095341 Núm. CAS: 100846-24-0 |