L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Ser-OBzl·HCl, H-Ser-OBzl.HCl
H28790.14
H28790.06
H28790.03
H28790.14EA
447
EUR
H28790.14
H28790.06
H28790.03
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 60022-62-0
Molecular Formula: C10H13NO3.HCl
Formula Weight: 231.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 175° dec.
Optical Rotation: -12° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00038955
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃·HCl Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00038955 Núm. CAS: 60022-62-0 |