(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
H28799.06
H28799.03
H28799.06EA
136
EUR
H28799.06
H28799.03
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 380430-49-9
Molecular Formula: C11H16BNO4
Formula Weight: 237.06
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD02093054
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₄ MW: 237,062 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093054 Núm. CAS: 380430-49-9 |