tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
H28902.03 H28902.06
H28902.03EA 48.1 EUR
H28902.03 H28902.06
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 141699-55-0 Molecular Formula: C8H15NO3 Formula Weight: 173.21 Melting Point: 40-47° MDL No.: MFCD04115305
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Pto. de fusión: 40…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115305
Núm. CAS: 141699-55-0