(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H28972.06 H28972.03
H28972.06EA 163 EUR
H28972.06 H28972.03
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 158663-69-5 Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl Formula Weight: 203.07 Melting Point: ca 280° dec. Optical Rotation: -5° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01632104
Formula: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632104
Núm. CAS: 158663-69-5