2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(Boc-amino)phenylboronic Acid Pinacol Ester
H29020.06 H29020.03
H29020.06EA 259 EUR
H29020.06 H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 159624-15-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD03411943
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411943
Núm. CAS: 159624-15-4