Vinyl decanoate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H29081.14
H29081.06
H29081.14EA
110
EUR
H29081.14
H29081.06
Vinyl decanoate 95% estabilizado
Vinyl decanoate
Purity: 95%
CAS No.: 4704-31-8
Molecular Formula: C12H22O
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.435
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00027349
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 119…120 °C (10 mmHg) Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027349 Núm. CAS: 4704-31-8 EINECS: 225-185-7 |