4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H29100.14
H29100.06
H29100.03
H29100.14EA
359
EUR
H29100.14
H29100.06
H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97%
CAS No.: 36099-51-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Refractive Index: 1.4470
MDL No.: MFCD09742280
Formula:
C₇H₁₂O MW: 112.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09742280 Núm. CAS: 36099-51-1 |