4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06
H30053.14
H30053.06EA
69.9
EUR
H30053.06
H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 185346-79-6
Molecular Formula: C13H10BrFO
Formula Weight: 281.13
Melting Point: 33-35°
MDL No.: MFCD09801041
Formula:
C₁₃H₁₀BrFO MW: 281,13 g/mol Pto. de fusión: 33…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09801041 Núm. CAS: 185346-79-6 |