1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1'-Thiocarbonylbis(pyridin-2(1H)-one)
H30087.03 H30087.06
H30087.03EA 18.6 EUR
H30087.03 H30087.06
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Purity: 95% CAS No.: 102368-13-8 Molecular Formula: C11H8N2O2S Formula Weight: 232.26 Melting Point: 163-166° MDL No.: MFCD00075238
Formula: C₁₁H₈N₂O₂S
MW: 232,26 g/mol
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075238
Núm. CAS: 102368-13-8