1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30237.MD
H30237.03
H30237.MDEA
77.2
EUR
H30237.MD
H30237.03
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 517918-95-5
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD06659684
Formula:
C₈H₅N₃ Pto. de fusión: 226…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659684 Núm. CAS: 517918-95-5 |