Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Furnace black, Lamp Black
H30253.14 H30253.22
H30253.14EA 201 EUR
H30253.14 H30253.22
Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Carbon black
Purity: 99+% CAS No.: 1333-86-4 Molecular Formula: C Formula Weight: 12.01 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III