Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30264.MD
H30264.03
H30264.MDEA
124
EUR
H30264.MD
H30264.03
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
Purity: 97%
CAS No.: 213603-12-4
Molecular Formula: C23H33ClN2O2RuS
Formula Weight: 538.11
MDL No.: MFCD12546183
Formula:
C₂₃H₃₃ClN₂O₂RuS MW: 538.11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546183 Núm. CAS: 213603-12-4 |