Monomethyl suberate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H30325.03
H30325.06
H30325.14
H30325.03EA
56.5
EUR
H30325.03
H30325.06
H30325.14
Monomethyl suberate 98%
Monomethyl suberate
Purity: 98%
CAS No.: 3946-32-5
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 185-186°/18mm
MDL No.: MFCD00004427
Formula:
C₉H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 185…186 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 17…19 °C Densidad: 1,04 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004427 Núm. CAS: 3946-32-5 |