Biphenyl diphenyl ether eutectic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30347.AU
H30347.0F
H30347.AUEA
134
EUR
H30347.AU
H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Unpleasant
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 257°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00148859
Formula:
C₂₄H₂₀O Pto. Ebullición: 257 °C Pto. de fusión: 12…14 °C Densidad: 1,056 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148859 Núm. CAS: 8004-13-5 EINECS: 616-827-0 UN: 3082 ADR: 9,III |