4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
H30373.MDEA
65.1
EUR
H30373.MD
H30373.03
H30373.06
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 149777-83-3
Molecular Formula: C15H21BO3
Formula Weight: 260.14
MDL No.: MFCD04038966
Formula:
C₁₅H₂₁BO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038966 Núm. CAS: 149777-83-3 |