2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30531.06
H30531.14
H30531.06EA
40
EUR
H30531.06
H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 37585-25-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00075163
Formula:
C₇H₈ClNO Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075163 Núm. CAS: 37585-25-4 |