4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H30578.03
H30578.06
H30578.03EA
77.2
EUR
H30578.03
H30578.06
4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 504433-86-7
Molecular Formula: C14H18BFO2
Formula Weight: 248.11
MDL No.: MFCD12546189
Formula:
C₁₄H₁₈BFO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546189 Núm. CAS: 504433-86-7 |