Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,4-Dithiapentalene
H30637.03
H30637.06
H30637.03EA
141
EUR
H30637.03
H30637.06
Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Thieno[3,2-b]thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 251-41-2
Molecular Formula: C6H4S2
Formula Weight: 140.23
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 71°/1mm
MDL No.: MFCD00179479
Formula:
C₆H₄S₂ MW: 140,23 g/mol Pto. Ebullición: 71 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179479 Núm. CAS: 251-41-2 |