D-Prolinamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-D-Pro-NH₂, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-D-Pro-NH2
H30901.03
H30901.06
H30901.03EA
65.9
EUR
H30901.03
H30901.06
D-Prolinamide 98%
D-Prolinamide
Purity: 98%
CAS No.: 62937-45-5
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Melting Point: 100-103°
Optical Rotation: +107° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00153457
Formula:
C₅H₁₀N₂O MW: 114,15 g/mol Pto. de fusión: 100…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153457 Núm. CAS: 62937-45-5 |