1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H31264.03
H31264.06
H31264.03EA
99.9
EUR
H31264.03
H31264.06
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine
Purity: 97%
CAS No.: 4488-22-6
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 188-193°
MDL No.: MFCD00145204
Formula:
C₂₀H₁₆N₂ Pto. de fusión: 188…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145204 Núm. CAS: 4488-22-6 |