Acetoxy-2-propanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
H31346.AB
H31346.AD
H31346.ABEA
78.9
EUR
H31346.AB
H31346.AD
Acetoxy-2-propanone 97%
Acetoxy-2-propanone
Purity: 97%
CAS No.: 592-20-1
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 174-176°
MDL No.: MFCD00042848
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 174…176 °C Densidad: 1,075 Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042848 Núm. CAS: 592-20-1 EINECS: 209-746-3 |