Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
H31432.09
H31432.18
H31432.09EA
47.5
EUR
H31432.09
H31432.18
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 97%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Purity: 97%
CAS No.: 1572-98-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Boiling Point: 185°
MDL No.: MFCD00034667
Formula:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141,17 g/mol Pto. Ebullición: 185 °C Densidad: 0,97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034667 Núm. CAS: 1572-98-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...