4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31488.03
H31488.06
H31488.03EA
24.2
EUR
H31488.03
H31488.06
4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 114045-96-4
Molecular Formula: C14H11FO3
Formula Weight: 246.24
Melting Point: 165-168°
MDL No.: MFCD12407082
Formula:
C₁₄H₁₁FO₃ Pto. de fusión: 165…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12407082 Núm. CAS: 114045-96-4 |