2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H31512.03 H31512.06
H31512.03EA 73.5 EUR
H31512.03 H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 93-85-6 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00054180
Formula: C₈H₆N₂O₂S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054180
Núm. CAS: 93-85-6
EINECS: 202-283-8