Pinacyanol iodide 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
H31540.MD H31540.03
H31540.MDEA 52.7 EUR
H31540.MD H31540.03
Pinacyanol iodide 96%
Pinacyanol iodide
Purity: 96% CAS No.: 605-91-4 Molecular Formula: C25H25IN2 Formula Weight: 480.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011975
Formula: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Pto. de fusión: >250 °C
Número MDL: MFCD00011975
Núm. CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1,II