2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranose 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H31595.03
H31595.06
H31595.03EA
56.2
EUR
H31595.03
H31595.06
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranose 98%
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Purity: 98%
CAS No.: 6564-72-3
Molecular Formula: C34H36O6
Formula Weight: 540.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 150-151°
MDL No.: MFCD00023849
Formula:
C₃₄H₃₆O₆ Pto. de fusión: 150…151 °C |
Número MDL:
MFCD00023849 Núm. CAS: 6564-72-3 |