Celatom® FW-14
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H31733.0B H31733.30
H31733.0BEA 125 EUR
H31733.0B H31733.30
Celatom® FW-14
Celatom® FW-14
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0