4-Isopropenyltoluene estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
H31739.06 H31739.14 H31739.22
H31739.06EA 63.3 EUR
H31739.06 H31739.14 H31739.22
4-Isopropenyltoluene estabilizado
4-Isopropenyltoluene
Stab. with 4-tert-butylcatechol
CAS No.: 1195-32-0 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 186-189° MDL No.: MFCD00036510
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 186…189 °C
Densidad: 0,872
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036510
Núm. CAS: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9