Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H31749.MD
H31749.03
H31749.MDEA
76.1
EUR
H31749.MD
H31749.03
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 71985-79-0
Molecular Formula: C6H11NO2.HCl
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 171-174°
MDL No.: MFCD11506301
Formula:
C₆H₁₂ClNO₂ Pto. de fusión: 171…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11506301 Núm. CAS: 71985-79-0 |