3,4-Pyridinedicarboximide
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31758.06 H31758.14 H31758.22
H31758.06EA 48.2 EUR
H31758.06 H31758.14 H31758.22
3,4-Pyridinedicarboximide
3,4-Pyridinedicarboximide
CAS No.: 4664-01-1 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00013439
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013439
Núm. CAS: 4664-01-1