Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
H31769.03
H31769.06
H31769.03EA
42.1
EUR
H31769.03
H31769.06
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 32955-21-8
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 158-160°
MDL No.: MFCD00602139
Formula:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172.21 g/mol Pto. de fusión: 158…160 °C |
Número MDL:
MFCD00602139 Núm. CAS: 32955-21-8 |