8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-Hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
H31782.03
H31782.06
H31782.03EA
64.9
EUR
H31782.03
H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 63149-33-7
Molecular Formula: C13H15NO2
Formula Weight: 217.27
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00192477
Formula:
C₁₃H₁₅NO₂ MW: 217,27 g/mol Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192477 Núm. CAS: 63149-33-7 EINECS: 263-966-4 |