Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-3-fluoropropionic acid methyl ester
H31790.MD
H31790.03
H31790.MDEA
137
EUR
H31790.MD
H31790.03
Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate 97%
Methyl-2-bromo-3-fluoropropionate
Applications:
In organic synthesis. Employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis.
Formula:
C₄H₆BrFO₂ MW: 184,99 g/mol Pto. Ebullición: 50…54 °C (8 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800641 Núm. CAS: 1537-52-6 ADR: 8,III |