4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H31827.03
H31827.09
H31827.03EA
28.7
EUR
H31827.03
H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 81015-49-8
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.28
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD07368615
Formula:
C₉H₇NOS MW: 177,28 g/mol Pto. de fusión: 162…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368615 Núm. CAS: 81015-49-8 |