2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31852.03
H31852.06
H31852.03EA
65
EUR
H31852.03
H31852.06
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 28781-85-3
Molecular Formula: C5H8F2O2
Formula Weight: 138.11
Boiling Point: 24°/20mm
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD06657970
Formula:
C₅H₈F₂O₂ Pto. Ebullición: 24 °C (20 mmHg) Densidad: 1,102 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657970 Núm. CAS: 28781-85-3 ADR: 3,III |