6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H31962.03
H31962.06
H31962.03EA
40
EUR
H31962.03
H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 80945-86-4
Molecular Formula: C7H3BrClNS
Formula Weight: 248.53
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD04971822
Formula:
C₇H₃BrClNS Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04971822 Núm. CAS: 80945-86-4 |