6-Bromothiochroman-4-one 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31968.03
H31968.06
H31968.03EA
71.1
EUR
H31968.03
H31968.06
6-Bromothiochroman-4-one 95%
6-Bromothiochroman-4-one
Purity: 95%
CAS No.: 13735-13-2
Molecular Formula: C9H7BrOS
Formula Weight: 243.12
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow to pale brown
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD05664869
Formula:
C₉H₇BrOS Pto. de fusión: 66…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664869 Núm. CAS: 13735-13-2 |