1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31972.03
H31972.06
H31972.14
H31972.03EA
30.6
EUR
H31972.03
H31972.06
H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 368-63-8
Molecular Formula: C10H8F6O
Formula Weight: 258.16
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD01632521
Formula:
C₁₀H₈F₆O Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632521 Núm. CAS: 368-63-8 |