4-n-Dodecylbenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H31983.03
H31983.06
H31983.03EA
62.8
EUR
H31983.03
H31983.06
4-n-Dodecylbenzoic acid 98%
4-n-Dodecylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21021-55-6
Molecular Formula: C19H30O2
Formula Weight: 290.45
MDL No.: MFCD04972235
Formula:
C₁₉H₃₀O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972235 Núm. CAS: 21021-55-6 |