2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32013.09
H32013.18
H32013.09EA
50.9
EUR
H32013.09
H32013.18
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone
Purity: 98%
CAS No.: 14064-21-2
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 69°/2mm
MDL No.: MFCD00010685
Formula:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,17 g/mol Pto. Ebullición: 69 °C (2 mmHg) Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010685 Núm. CAS: 14064-21-2 |