(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
H32066.03 H32066.06 H32066.14
H32066.03EA 55.9 EUR
H32066.03 H32066.06 H32066.14
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 126456-43-7 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 117-118° Optical Rotation: -61° (c=0.5 in chloroform) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00216655
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216655
Núm. CAS: 126456-43-7
ADR: 8 III