2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Dimethylpropanethioamide
H32092.03
H32092.09
H32092.03EA
54.1
EUR
H32092.03
H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 630-22-8
Molecular Formula: C5H11NS
Formula Weight: 117.21
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD09742834
Formula:
C₅H₁₁NS MW: 117.21 g/mol Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09742834 Núm. CAS: 630-22-8 |