Bromaminic acid ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32110.14
H32110.22
H32110.14EA
39.6
EUR
H32110.14
H32110.22
Bromaminic acid ≥90%
Bromaminic acid
Purity: 90+%
CAS No.: 116-81-4
Molecular Formula: C14H8BrNO5S
Formula Weight: 382.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00035694
Formula:
C₁₄H₈BrNO₅S Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035694 Núm. CAS: 116-81-4 EINECS: 204-159-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...