N-Boc-N-ethylglycine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
H32112.03
H32112.06
H32112.03EA
52
EUR
H32112.03
H32112.06
N-Boc-N-ethylglycine 97%
N-Boc-N-ethylglycine
Purity: 97%
CAS No.: 149794-10-5
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 87-88°
MDL No.: MFCD00672508
Formula:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Pto. de fusión: 87…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672508 Núm. CAS: 149794-10-5 |