Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32113.03
H32113.06
H32113.03EA
73.5
EUR
H32113.03
H32113.06
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62224-24-2
Molecular Formula: C6H4Br2O2S
Formula Weight: 299.97
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD00831688
Formula:
C₆H₄Br₂O₂S Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00831688 Núm. CAS: 62224-24-2 |