Stains-all 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
H32127.03
H32127.06
H32127.03EA
95.8
EUR
H32127.03
H32127.06
Stains-all 96%
Stains-all
Purity: 96%
CAS No.: 7423-31-6
Molecular Formula: C30H27BrN2S2
Formula Weight: 559.58
Beilstein Reference: 3865213
MDL No.: MFCD00078788
Formula:
C₃₀H₂₇BrN₂S₂ MW: 559,584 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078788 Núm. CAS: 7423-31-6 EINECS: 231-047-7 |